Joseph-Papier
Lieferant: PRAT DUMAS
D000407 D004407 D500407
291-0014EA 288 EUR
291-0014 291-0015 PRATD500407
Joseph-Papier
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für sensible Anwendungen
Joseph-Papier eignet sich ideal für präzise Reinigungsanwendungen. Hervorragende Qualität zum Abwischen oder Verpacken empfindlicher Gegenstände.
  • Fusselt kaum
  • Nmmt Flüssigkeiten einfach und schnell auf
L×B (mm): 350×500
Gewicht: 30 g/m²