Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Texwipe®
Lieferant: Texwipe
TX312_U TX306 TX304 TX309 TX312
TEXWTX312_UEA 0 EUR
TEXWTX312_U 115-0469 115-0468 TEXWTX309 TEXWTX312
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Texwipe®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Texwipe® ist ein robustes, doppelseitiges Baumwolltuch mit Köpermuster und einem Querschnitt von 118 x 60 Fäden pro Quadratzoll. Das Produkt wird aus langem, stabilem Baumwollgarn hergestellt, um frei schwebende Fasern auf Stoffoberflächen zu vermeiden. Ideal zum Reinigen von Diffusionsofenanlagen in der Wasseraufbereitung und anderen Anlagen in Bereichen, in denen hohe Temperaturen den Einsatz synthetischer Tücher verhindern.
  • Frei von chemischen Zusatzstoffen wie Bleichen, Stärkefüllstoffen oder Bindemitteln
  • Schräggeschnittene Kanten verhindern das Ausfransen oder Fusseln
  • Reißfest, hitzebeständig, saugfähig und chemikalienverträglich; für eine breite Palette kritischer Anwendungen geeignet
Farbe: weiß
Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.