VWR® Spec-Wipe® 4, Reinraum-Wischtücher
Lieferant: VWR Collection
115-0036EA 71.8 EUR
115-0036 115-0039
VWR® Spec-Wipe® 4, Reinraum-Wischtücher
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Optimal für die Reinigung rauer, scheuernde oder unebener Flächen, doch weich genug für empfindliche Oberflächen. Geeignet für die pharmazeutische und biotechnologische Industrie.
  • Für die Reinigung in kritischen Prozessen und Bereichen, in denen geringe Freisetzung von Partikeln und Fasern entscheidend ist
  • Hergestellt aus 100% doppelt gewirktem Polyester, das in Reinräumen der ISO-Klasse 4 gewaschen wird, um Verunreinigungen durch Partikel und extrahierbare Substanzen zu minimieren
  • Langlebiges, doppelt gewirktes Gewebe zur intensiven Reinigung und weich genug für empfindliche Oberflächen
  • Wiederverschließbare Beutel zur Aufrechterhaltung von Reinheits- und Sättigungsgrad
  • Wahlweise sind getränkte Tücher erhältlich, für weniger Lösungsmittelverbrauch, Chemikalienvermischung und Abfall
Für Reinräume der Klassen 10, ISO 4 geeignet.
Farbe: Weiß
Colour: White
Verpackung: Halb gefaltete Wischtücher sind in einem wiederverschließbaren Beutel verpackt.
Bitte beachten Wischtücher werden aus IPA (Isopropanol) in USP-Qualität hergestellt, das auf 0,5 µm gefiltert ist.
Vorgetränkte Tücher 115-0039: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.