Reinraum-Wischtücher, AlphaLite®
Lieferant: Texwipe
TX1008 TX1008B
115-0294EA 651 EUR
115-0294 TEXWTX1008B
Reinraum-Wischtücher, AlphaLite®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Diese leichten, hochwertigen Wischtücher bestehen aus 100% Endlosfilament-Polyester.
  • Äußerst geringe Freisetzung von Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Ermöglicht eine minimale Freisetzung von Fasern auch bei intensiver Reinigung und Partikel
  • Gestapelt oder lose verpackt erhältlich
Die Tücher eignen sich ideal zur Beseitigung verschütteter Flüssigkeiten und für allgemeine Reinigungsarbeiten in Umgebungen der ISO-Klasse 5-6. Perfekt für den Einsatz in Reinräumen, in denen die Partikelkontamination weiter reduziert werden muss. Auch geeignet zumMore Product Information