VWR®, Kombinierte pH-Elektroden mit integriertem Temperaturausgleich
Lieferant: VWR Collection
662-0076EA 283 EUR
662-0076 662-0077 662-0078 662-0080 662-0081 662-0083 662-0073 662-0075
VWR®, Kombinierte pH-Elektroden mit integriertem Temperaturausgleich
Elektroden pH-Elektroden
Kombinierte pH-Elektroden mit 1-m-Festkabel.
  • Three electrodes in one
  • Compatible with most pH meters
  • With protective cap for electrode preservation under optimal conditions
pH Bereich: 0 bis 14
Temperaturbereich: 0 bis +70 °C
Ansprechzeit: 90% <1 Sekunde.