pH-Mikroelektroden, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Lieferant: Mettler - Toledo
59904572 51343160 51343161 51343165 51343164
662-1618EA 622 EUR
662-1618 662-2863 662-2866 662-2864 662-1347
pH-Mikroelektroden, InLab® Micro / InLab® Nano / InLab® NMR
Elektroden pH-Elektroden
pH-Elektroden mit S7-Steckkopf oder BNC-Stecker.
  • ARGENTHAL™ Referenzsystem mit Silberionenfalle (außer InLab® Nano / NMR: Ag/AgCl)
  • XEROLYT® EXTRA Polymerelektrolyte: hohe Signalstabilität, sehr kurze Ansprechzeit und hohe chemische Beständigkeit (nur InLab® Semi-Micro)
  • InLab® Flex-Micro mit flexiblem, schmalem Schaft (Ø 6 mm): Ideal für Messungen des pH-Werts in Reagenzgläsern und anderen kleinen Laborgefässen
pH range: 0 - 14 for InLab® Micro/Micro Pro/Semi-Micro-L; 0 - 12 for InLab® Semi-Micro
Material: Glass
Bestellinformation: Lieferung mit Zertifikat. Weitere Elektroden auf Anfrage erhältlich.