Economy pH-Elektroden, InLab®, Serie Easy
Lieferant: Mettler - Toledo
51343010 51343011
662-2818EA 137 EUR
662-2818 662-2819
Economy pH-Elektroden, InLab®, Serie Easy
Elektroden pH-Elektroden
Robuste und wirtschaftliche Elektroden, einfache Handhabung.
  • Wartungsfreie Gelelektrolyte
  • Ideal für Kochsalzlösungen, alkoholfreie Getränke und Bier, Messungen in Aquarien
  • Entsprechen den Richtlinien RoHS („Restriction of Hazardous Substances“ für Elektro- und Elektronikgeräte) und WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“)
pH-Bereich: 0 bis 14
Temperaturbereich: 0 bis 80 °C
Referenzsystem: Ag/AgCl
Bestellinformation: Wird mit Qualitätszertifikat geliefert. Weitere Elektroden auf Anfrage erhältlich.