VWR®, Edelstahlsandbäder
Lieferant: VWR Collection
460-3227EA 270 EUR
460-3227 460-3228 460-3229 460-3230 460-3231 460-3232 460-3233
VWR®, Edelstahlsandbäder
Heizgeräte Sandbäder
Ideal für unregelmäßig geformte Gefäße. Edelstahlkonstruktion für optimalen Korrosionsschutz. Zur Verwendung mit Sand, Edelstahlkugeln oder nicht-flüchtigen Flüssigkeiten.