VWR®, Modulare Heizblöcke und Zubehör für Blockthermostate
Lieferant: VWR Collection
460-3211EA 144 EUR
460-3211 460-3235 460-3212 460-3234 460-3223 460-3221 460-3245 460-3246
VWR®, Modulare Heizblöcke und Zubehör für Blockthermostate
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
Aus einem robusten, eloxierten Aluminiumblock gefertigt.
  • Der enge Kontakt zwischen Gefäßen und Blockwänden sorgt für eine maximale Wärmeretention
  • Jeder Block verfügt über eine Thermometerbohrung zur Messung der Blocktemperatur
Einzelblock B×T×H: 95×76×51 mm
Doppelblock B×T×H: 95×152×57 mm