VWR®, Umlaufkühler
Lieferant: VWR Collection
462-7035EA 5170 EUR
462-7035
VWR®, Umlaufkühler
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Diese Umlaufkühler sind umweltfreundliche, wassersparende und zuverlässige Geräte zur Temperierung von Flüssigkeiten in Behältnissen oder geschlossenen Kreisläufen. Sie bieten eine hohe Kühlleistung bei geringen Kosten. Durch den Temperaturbereich von −10 bis +40 °C sind sie ideal für viele Prozess- und Routineanwendungen geeignet.
  • Exceptional cooling performance and wide temperature range from −10 to +40 °C
  • Extra large digital display for easy reading of the set temperature, the flow rate and/or the pressure even from a distance
  • Optical and acoustic alarm function if any of the set parameters are not maintained
  • Adjustable low and high temperature limits, low fluid level alarm function, temperature stability with easy to operate calibration function and optional interfaces for various functions, such as remote control
There are two pump versions available, with a wide choice of cooling volumes and compressor sizes to suit special applications. The devices are characterised by readily programmable, bright LED displays that can be read easily and comfortably. The standard, magnetically-coupled centrifugal pumps (MD model series) generate a high flow rate at relatively low pressure. The positive displacement pumps (PD model series) have a lower flow rate, but provide higher, adjustable pressures for more demanding applications. The modulating system maintains stable temperatures, even under fluctuating load conditions. The circulating chillers provide a temperature stability of ±0,1 °C.
Dimensions (W×H×D): 368×575×702 mm.
Max. Flussrate/max. Druck:
MD: 14,7 L/min, 0,66 bar
PD: 3,6 L/min, 5,7 bar
Lieferumfang: Zum Lieferumfang gehören ½" NPT Einlass- und Ausgangsfittings, sowie feststellbare Fahrrollen. Jedes Gerät wird komplett mit 3 Netzanschlüssen geliefert: EU, UK und CH (zum europaweiten Einsatz). Wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Avantor-Niederlassung für weitere Informationen zu Optionen und Zubehör.
Bitte beachten * Kühl-Leistung bei +20, +10 und 0 °C.