Umlaufkühler, Serie FC
Lieferant: JULABO GmbH
9600063 9600123 9600126 9600160 9600060 9600120 9600163 9600166 9601256 9601060 9601063
473-3221EA 7772 EUR
473-3221 473-3231 473-3232 473-3240 473-3220 473-3230 473-3241 473-3242 473-0024 473-0038 473-0039
Umlaufkühler, Serie FC
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
Diese umweltfreundlichen Umlaufkühler sparen Leitungswasser, sind schnell und leistungsstark und bieten kurze Abkühlzeiten bei hoher Effizienz. Aufgrund ihres kompakten Designs passen die Kühler auf den Labortisch oder unter die Arbeitsfläche. FC-Einheiten verfügen über zwei separate Multi-Anzeigen (LEDs) für Ist- und Sollwerte.
  • Das beim Modell FC eingebaute Heizelement ermöglicht die Durchführung von Kühl- und Heizanwendungen
  • Der Kühler FC bietet variables Eingangs-Ausgangs-Temperaturverhältnis
  • Anschluss für externen PT100-Sensor zum externen Messen und Regeln (Typ T)
  • RS232-Schnittstelle, Anschlüsse für Bereitschaftseingang und Alarmausgabe
  • Anschluss für externen Programmmgeber, Temperaturschreiber, externen PT100 Sensor (Typ T)
Modelle mit der Bezeichnung „FCW“ sind wassergekühlt, nahezu geräuschlos im Betrieb und geben nur eine wenig Wärme an die Unwelt an. Die Geräte besitzen eine permanente Sensoren-Betriebsüberwachung sowie einen Pumpen- und Kompressorschutz. Bei Störungen werden sie komplett abgeschaltet. Das Modell FC besitzt ein Frühwarnsystem mit einem akustischen Signal bei niedrigem Flüssigkeitsstand. Beide Geräte verfügen zudem über einen Über-/Untertemperatur- sowie Einfrier- und Trockengehschutz. Die Kühler lassen sich bequem von vorne befüllen und besitzen ein abnehmbares Lüftungsgitter.
Max. Flussrate/max. druck:
FC-Modelle: 20 L/min, 500 mbar druck
FC S-Modelle: 22 L/min, 1200 mbar druck
FC T-Modelle: 28 L/min, 3500 mbar druck
'W' kennzeichnet Modelle mit Wasserkühlung.
FC models: 20 l/min, 500 mbar pressure
FC S models: 22 l/min, 1200 mbar pressure
FC T models: 28 l/min, 3500 mbar pressure
Lieferumfang: Supplied with 2 barbed fittings for 8 and 12 mm internal bore tubing. All units with an RS232 interface can use the free EasyTemp software for control via a PC; the software can be downloaded free of charge from the Julabo website.
Bitte beachten Hinweis: Kühlleistung bei +20, +10, +5, −10 und −20 °C
* FCW2500T mit Wasserkühlung