Thermostatbäder für Viskosimetrie, Proline Durchsicht-Thermostate
Lieferant: Lauda
LAUDL001550EA 8890 EUR
LAUDL001550 LAUDL001552 LAUDL001551 LAUDL001554 LAUDL001553 461-1234 461-1235 LAUDL001555 LAUDL001549 461-1230 461-1231 LAUDL001548 461-1232 461-1233 LAUDL001561 LAUDL001560 461-1227 LAUDL001563 461-1228 LAUDL001562 461-1229 LAUDL001565 LAUDL001564 LAUDL001567 LAUDL001566 LAUDL001569 LAUDL001547 LAUDL001546 461-1226 LAUDL001568
Thermostatbäder für Viskosimetrie, Proline Durchsicht-Thermostate
Bäder Viskometer-Bäder
Die Durchsicht-Thermostate eignen sich zur direkten Beobachtung von temperaturkontrollierten Objekten und somit besonders für die Viskosimetrie.
  • Große Sichtscheiben auf Vorder- und Rückseite
  • Verschiedene Modelle für unterschiedliche Temperaturbereiche - immer mit durchgängiger Temperaturkonstanz
  • Edelstahl-Badbehälter mit Tragegriffen und Ablasshahn
  • Thermostat wahlweise in Master- oder Command-Version
Die Viskosität von Newton'schen Flüssigkeiten ist extrem temperaturabhängig. Je nach der gemessenen Substanz muss bei einer Temperaturschwankung von +/- 0,1 °C mit einer Abweichung von 0,5 bis 2% gerechnet werden. Um präzise, reproduzierbare Viskositätsmessungen zu erhalten, wird deshalb ein konstantes, thermostatkontrolliertes Bad empfohlen.
Die Modelle der Baureihe PVL bestehen aus fünflagigem Isolierglas und eignen sich für Tieftemperaturen bis −60 °C. Um eine schnelle Reaktion auf eine gewählte Temperaturänderung im Bereich der Umgebungstemperatur und Temperaturen unter Umgebungstemperatur zu ermöglichen, wird ein Zusatzkühler von Lauda benötigt* (siehe Kapitel 461).
Master-Thermostate:
LED-Anzeige mit einer Auflösung von 0,01 °C
Einfache 3-Tasten-Bedienung mit akustischen /visuellen Alarmen für Übertemperatur und Unterniveau
Einfache Temperaturfühler-Kalibrierung
Kann zu einem späteren Zeitpunkt durch ein zusätzliches Command-Modul aufgerüstet werden
Command-Thermostate:
Der Proline Command-Thermostat ist ein zusätzliches Modul zur Nachrüstung des Master-Moduls oder zur Fernbedienung - aus bis zu 50 Metern Entfernung vom Bad  Zusätzliche Funktionen:
Fixtemperaturen: 8 frei wählbare und editierbare Temperaturen
Editierbarer Programmgeber (Echtzeituhr) mit Speichermöglichkeit für 150 Temperatur-/Zeit-Segmente, aufteilbar in 5 Programme
Eingabe wahlweise über Cursortasten oder numerische Softkeys
Hintergrundbeleuchtetes Multigrafikdisplay mit Klartextmeldungen oder Temperaturverlaufskurven
Serienmäßig integrierte optoentkoppelte RS 232/485-Schnittstelle