Dewargefäße, kugelförmig, Typ AL
Lieferant: KGW
1272 1273 1274 1291 1293 1294 1292
478-0735EA 421 EUR
478-0735 478-4406 478-4408 478-4411 478-4415 478-4420 478-4413
Dewargefäße, kugelförmig, Typ AL
Dewars und Kryogefäße
Borosilikatglas, versilbert; Schutzmantel aus gebürstetem Aluminium
  • Mit lose aufliegendem Isolier-Deckel und Tragebügel