Dewar-Gefäße, Serie Agil
Lieferant: Air Liquide
AGIL052 AGIL12 AGIL1L2 AGIL22 AGIL32 AGIL62
478-3411EA 374.01 EUR
478-3411 478-3412 478-3413 478-3414 478-3415 478-3416
Dewar-Gefäße, Serie Agil
Dewars und Kryogefäße
Dewar-Gefäße aus Edelstahl. Für alle Anwendungen, die einen großen Temperaturbereich von −200 bis +200 °C erfordern.
Seitliche Griffe (Agil 0,5 bis 1/L) und Tragegriff (außer Agil 0,5). Kork-Deckel müssen separat bestellt werden.
* Gefüllt mit flüssigem Stickstoff bei 20 °C, 1013 mb, stationärer Behälter und geschlossener Deckel.