Destillationsrampen nach Kieldahl
Lieferant: GERHARDT
10-0037 10-0038 10-0039 10-0043
705-0481EA 0 EUR
705-0481 705-0482 705-0483 705-0487
Destillationsrampen nach Kieldahl
Destillationssysteme Kjeldahl-Destillationssysteme
  • Beinhaltet Wasserkühlungssystem
  • KI 9/16: 600 °C, 230V AC, 1800 W
  • KI 12/26: 650 °C, 400 V AC 3P+N, 3480 W
Lieferumfang: mit Glaswaren und Fittings