Netzgeräte, Serie EV2xx
Lieferant: CONSORT
EV2650 EV2310 EV3020 EV3020-CH EV3020-UK EV2310-CH EV2650-CH EV2650-UK
730-1139EA 1100 EUR
730-1139 730-1122 730-1113 730-1114 730-1115 730-1123 730-1140 730-1141
Netzgeräte, Serie EV2xx
Netzgeräte
Eine vollständige Reihe von Netzgeräten für Elektrophoreseanwendungen wie DNA-Sequenzierung, isoelektrische Fokussierung mit Flachbett, horizontale und vertikale Gele, Elektroelution, Western Blotting und halbtrockene Blot-Verfahren.
  • Bei allen Modellen können bis zu 9 verschiedene Programme mit jeweils 9 Schritten programmiert werden
  • Betrieb mit Timer oder Voltstundeneinstellung: Sobald das Gerät auf den gewählten Wert heruntergezählt hat, beendet der Mikrocomputer automatisch den Prozess und signalisiert dies durch einen akustischen Alarm
  • Bei allen