Elektroden, Caliper
Lieferant: BTX
45-0101 45-0102
732-0001EA 1140 EUR
732-0001 732-0002
Elektroden, Caliper
Elektroden Elektroporationselektroden
Caliper Elektroden sind wiederverwendbare, zangenartige Elektroden und für eine Vielzahl von in-vivo-Anwendungen geeignet, wie z. B. die Wirkstoffübertragung und Gentransfer. Caliper Elektroden bestehen aus einer Zange und einem Paar Plattenelektroden.
  • Die Elektrodenplatten können mit dem am Caliper angebrachten Rädchen justiert werden
  • Die Elektroden umklammern den Zielbereich des Gewebes nach der Injektion des entsprechenden Moleküls, und Elektroporationsimpulse werden mit dem BTX-Generator abgegeben
  • Das durch die Caliper Elektroden erzeugte elektrische Feld führt zur Bildung von transienten Poren in den Gewebezellen, wodurch die Moleküle in die Zellen aufgenommen werden können
Es sind zwei Modelle erhältlich. Die 1×1 cm großen Caliper mit Elektrodenplatten aus Messing werden bei kleineren Tieren eingesetzt. Die größeren Caliper werden mit zwei Paar Elektrodenplatten aus Edelstahl (1,5×1,5 cm oder 2×2 cm) geliefert und für größere Oberflächen verwendet.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 500 V (depending on electrode gap).
Pulslängenbereich: 10 µs bis 99 ms (Mehrfachpulse möglich)
Elektrodenabstand: 0,1 bis 13 cm.