Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II, MSC-Advantage™
Lieferant: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 11500 EUR
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse II, MSC-Advantage™
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Diese biologische Sicherheitswerkbank kombiniert intelligentes Design und außerordentliche Wirtschaftlichkeit, da sie in ihrer Klasse bei Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit führend ist. Die fortschrittliche Konstruktion der biologischen Sicherheitswerkbank MSC-Advantage™ verbessert die allgemeine Bedienung und erleichtert Wartungsarbeiten, maximiert die Sicherheit und optimiert Wartung und Reinigung. Dank ihrer ausgereiften internen Luftzirkulation und Antriebstechnologie sorgen die MSC-Advantage™ Werkbänke für optimale Energieeffizienz, einfache Bedienung und Wartung. Bei voller Leistung verbrauchen die Motoren 60% weniger Energie als Standard-Werkbänke. Um noch mehr Energie zu sparen, reduziert der intelligente Leistungsregler bei geschlossenem Fenster automatisch die Gebläseleistung um 30%. Diese Technologie verlängert die Lebensdauer des HEPA-Filters, gewährleistet eine sterile Arbeitsumgebung und minimiert Strom- und Betriebskosten.
  • Auf der anwenderfreundlichen, mikroprozessorgesteuerten Anzeige erscheinen die wichtigsten Daten zu Betrieb, Sicherheit und Wartung
  • Das exklusive Überwachungssystem „Performance Factor“ weist darauf hin, wenn eine Wartung erforderlich ist
  • SmartPort™: TÜV-geprüfte, sichere, saubere Methode, um Vakuumschläuche und Kabel durch die Seitenwand der biologischen Sicherheitswerkbank zu führen
  • Die flexible, segmentierte Edelstahlarbeitsplatte lässt sich zur Reinigung und Sterilisation leicht entfernen
  • Ergonomisches Design, abgeschrägte Frontseite für verbesserten Komfort und weniger Ermüdung des Benutzers, reduzierter Lärmpegel, geräumiger Arbeitsbereich und komfortable Armauflagen
Die Frontfenster der MSC-Advantage™-Sicherheitswerkbank lassen sich vollständig in ihre Rahmen einklappen, um einen vollen Zugriff auf die oberen, inneren Fensteroberflächen zu ermöglichen. Zudem können alle abnehmbaren Teile, einschließlich der HEPA-Filter, von der Vorderseite aus ausgetauscht werden, wodurch die Wartungszeit verringert wird. Alle im Schrank verwendeten Teile sind frei von scharfen Kanten und Ecken, sodass das Verletzungsrisiko bei der Routinereinigung, Instandhaltung und Wartung minimiert wird.
Standards: Von TÜV Nord gemäß EN 12469 zertifiziert.
Lieferumfang: Preise für Lieferung, Installation und Inbetriebnahme sind auf Anfrage erhältlich. Zubehör und weitere Optionen sind verfügbar. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum vor Ort.