Umluftfiltersystem und Entlüftungseinheiten
Lieferant: asecos
17177 17178 24315 24732 18568 14218 14220 16454
135-1803EA 951 EUR
135-1803 135-1804 135-1806 135-1807 135-1805 135-1699 135-1934 135-1802
Umluftfiltersystem und Entlüftungseinheiten
Möbel Lagerschränke
Umluftfiltersystem UFA.20.30Vermeiden Sie aufwändige Wand-, Decken-, Dachdurchführungen und kostspielige Absaugsysteme. Sichere Aufnahme von entweichenden Dämpfen und Gasen an der Stelle, an der sie freigesetzt oder produziert werden. Hohe Flexibilität bei der Wahl des Montageortes
Aktiver persönlicher Schutz durch die sichere Aufnahme von schädlichen Dämpfen mit Zurückbehaltung im Filtersystem
Sehr leiser Betrieb, ~39 dB(A)
ATEX-konform: CE II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
Gehäuse aus Stahlblech mit Kunststoffbeschichtung
Mit mehrstufigem Filtersystem und Netzkabel
Inkl. VDE-geprüfter Abluft- und Filterüberwachung
Optischer und akustischer Alarm mit potentialfreiem Alarmkontakt
Abmessungen (B×T×H): 305×555×210 mm
Das steckerfertige Umluftfiltersystem UFA.20.30 ist in der Lage, Lösungsmitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) dauerhaft bis zu einer Filtersättigung von mehr als 99,999 % sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurückzuhalten. Für die Einhaltung der Druckbedingungen und Volumenströme von Sicherheitsschränken mit einem kleinen Innenvolumen ist eine spezielle Version des Umluftfiltersystems UFA.20.30-AUS verfügbar. Es kann an einer Wandhalterung oder in einem praktischen Gehäuse montiert werden.
EntlüftungseinheitenGebrauchsfertig, einfache und schnelle Installation. Sichere und vorschriftsmäßige technische Belüftung von Sicherheitsschränken für bis zu 120-fachen Luftwechsel. Sichere Aufnahme von entweichenden Dämpfen und Gasen an der Stelle, an der sie freigesetzt oder produziert werden. Sehr leiser Betrieb, ideal zum direkten Einbau am Arbeitsplatz
Mit Anschlusskabel und Netzkabel
Anschluss NW 75
Abmessungen B×T×H (mm): 200×400×200
ATEX-konform: CE II 3/-G c T4
Ohne Abluftüberwachung: Die grüne LED erlischt bei Stromausfall
Mit Abluftüberwachung: Integrierter Lecksensor für die Drucküberwachung, die grüne LED erlischt bei einem Ausfall und die rote LED leuchtet auf
Für die Wandmontage: Inkl. Montagekonsolen, flexiblem Schlauch, Schlauchklemmen und Montagematerial
Die Entlüftungseinheiten für Unterbauschränke wurden speziell für die Druckbedingungen und Volumenströme von Sicherheitsschränken mit einem kleinen Innenvolumen entwickelt.
A special version of the recirculating air filter system UFA.20.30-AUS is also available to meet the pressure conditions and volumetric flows of safety storage cabinets with a small internal volume. It can be installed on a wall bracket or in a convenient housing unit.
Ready to plug-in, easy and quick installation. Safe and approved technical ventilation of safety storage cabinets for up to 120-times air change.
Safe capturing of escaping vapours and gases at the point where they are released or produced.