Regalsysteme, Quick, MetroMax Q
Lieferant: Metro International
MQ74PE/MQ1836G MQ74PE/MQ1848G MQ74PE/MQ1860G MQ74PE/MQ1872G MQ74PE/MQ2448G MQ74PE/MQ2460G MQ74PE/MQ2472G
132-3909EA 1060 EUR
132-3909 132-3910 132-3911 132-3912 132-3914 132-3915 132-3916
Regalsysteme, Quick, MetroMax Q
Möbel Regale
Schnell konfigurierbar durch Clip-Verschluss-System: kein Werkzeug erforderlich.
  • Die Einlegebodenhöhe kann in wenigen Minuten geändert werden
  • 4 Einlegeböden im Lieferumfang enthalten
  • Tragkraft: ca. 270 bis 360 kg, je nach Größe des Regalsystems
Stahl, kunststoffummantelt, korrosionsbeständig.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable