Teclubrenner, mit Nadelventil, 1300 °C
Lieferant: BOCHEM
7400 7410
451-0006EA 181 EUR
451-0006 451-0007
Teclubrenner, mit Nadelventil, 1300 °C
Heizgeräte Gasbrenner
DIN 30665-Version, vernickeltes Messing.
  • Nadelventil
  • Mit Zündflamme und Luftregulierung
Brenner Ø: 13 mm
Bodenplatte Ø: 76 mm
Externer Schlauch-Ø: 10 mm
Höhe: 180 mm