Kartuschenbrenner
Lieferant: USBECK Laborgeräte
1420 1425
451-2200EA 54.6 EUR
451-2200 451-0163
Kartuschenbrenner
Heizgeräte Gasbrenner
Edelstahlbrenner für Propan-/Butangemisch. Für Temperaturen bis 1400 °C.
  • Mit Luftregulierung und Nadelventil
Ø×H: 105×215 mm
Ø×H: 105×215 mm
Lieferumfang: Lieferung mit Kartusche; Nachfüllkartusche als Zubehör.