Dispergiergeräte, Polytron® PT 1200 E und PT 1300 D
Lieferant: Kinematica
POLYTRON®
431-1321EA 2951 EUR
431-1321 431-0158 431-0136 431-0138 431-0049 431-0159
Dispergiergeräte, Polytron® PT 1200 E und PT 1300 D
Homogenisatoren Tragbare Homogenisatoren
Tragbar, Volumenbereich 0,1 bis 250 ml. Zum Dispergieren, Homogenisieren, Emulgieren, Suspendieren, Zellaufschluss, Mischen.
  • Schnellkupplung für schnellen Wechsel der Dispergieraggregate
  • PT 1300D kann mit der KIN Software und Verbindung via USB oder RS232 über einen PC gesteuert werden.
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Antrieb mit Niedervoltmotor und Sicherheitstrafo. Entsprechendes Dispergierwerkzeug und Zubehör bitte separat bestellen.