VWR®, Einwegpistille, Reaktionsgefäße und kabelloser Motor zum Mischen von Pellets
Lieferant: VWR Collection
431-0094EA 223 EUR
431-0094 431-0095 431-0096 431-0098 431-0099
VWR®, Einwegpistille, Reaktionsgefäße und kabelloser Motor zum Mischen von Pellets
Homogenisatoren Tragbare Homogenisatoren
Die Pistille und Reaktionsgefäße aus PBTP werden in einem Reinraum der Klasse 10 000, ISO-Klasse 7, M5.5 hergestellt. Konzipiert für die Homogenisierung von Zellen und Pflanzengewebe sowie für die Resuspendierung von Protein- und DNA-Pellets. Die Pistille und Reaktionsgefäße können mit einem optionalen batteriebetriebenen Motor verwendet werden. Die Pistille sind 75 mm lang.
  • Frei von DNase, RNase und Pyrogenen
  • Geriffelter Pistillgriff für sicheres Rühren ohne Abrutschen, auch mit Handschuhen
  • Geringe Handermüdung dank leichtem Motor
  • Sekundenschnelle, vollständige Homogenisierung von Zellgewebe oder Pellets durch starken Wirbel
Lieferumfang: Pistille und Mikroröhrchen sind einzeln verpackt. Der optionale Motor wird mit einem Pistilladapter und zwei AA-Batterien geliefert.