Einweg-Dispergierwerkzeuge, für T 10 basic, T 18 digital und T 25 digital
Lieferant: IKA
20002075 20002076 3452100 3452200 3452300
431-0201EA 614 EUR
431-0201 431-0202 431-0217 431-0216 431-0218
Einweg-Dispergierwerkzeuge, für T 10 basic, T 18 digital und T 25 digital
Homogenisatoren Dispergierwerkzeuge
Dispergierwerkzeuge aus Kunststoff zum Einmalgebrauch eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen keine Kreuzkontamination gestattet ist. Die Dispergierwerkzeuge können nach dem einmaligen Gebrauch weggeworfen werden. Bei Anwendungen, wo dies erlaubt ist, können sie nach gründlicher Reinigung auch mehrere Male wiederverwendet werden. Sie sind bestens geeignet für die Homogenisierung von Gewebeproben und eignen sich insbesondere auch für die PCR-Analyse.
  • Einfach in der Handhabung und autoklavierbar
  • Die verwendeten Kunststoffe haben FDA-Zulassung
  • Kunststoffe können für Medien mit Temperaturen von bis zu 100 °C verwendet werden
  • Einfache Demontage der Werkzeuge
Lieferumfang: Im Lieferumfang ist ein Einweg-Röhrchen enthalten.