Dispergierwerkzeuge für POLYTRON® PT-Geräte
Lieferant: KINEMATICA
11030042 11030060 11030030 11030012 11030031 11030062 11030004 11030265 11030299 11030302S
431-0055EA 1913 EUR
431-0055 431-0057 431-0053 431-0051 431-0054 431-0058 431-0142 431-0228 KINE11030299 KINE11030302S
Dispergierwerkzeuge für POLYTRON® PT-Geräte
Homogenisatoren Dispergierwerkzeuge
Bezeichnung: EC - EasyClean-Ausführung für eine einfachste Reinigung bzw. Sterilisation (Standard) /2 - Rotor/Stator mit je 1 Zahnreihe
Bestellinformation: Andere Dispergierwerkzeuge sind auf Anfrage erhältlich.