VWR® LB 400, Labor-Homogenisator
Lieferant: VWR
VWR®
710-0632EA 3100 EUR
710-0632 710-0922
VWR® LB 400, Labor-Homogenisator
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
Kompakter und einfach zu bedienender Homogenisator, für Probenvolumen von 50 bis 400 ml, mischt effektiv feste oder flüssige Proben in sterilen Beuteln jeder Art (einfache oder Filter-Beutel).
  • Optimale Mikroorganismen-Extraktion
  • Die Proben können ohne komplizierte Reinigungsschritte schnell für die Analyse vorbereitet werden
  • Die Edelstahltür lässt sich zur einfachen Reinigung der Edelstahl-Mischkammer vollständig öffnen
  • Sicher und hygienisch: Minimales Infektionsrisiko, keinerlei Risiko von Kreuzkontamination
  • Lebenslang wirksame Schockabsorber
Max./min. temperature: 40/5 °C