Laborhomogenisatoren, Stomacher® 80
Lieferant: Seward (FermionX)
0080/000/EU 0080/000/EU/M
432-3110EA 3250 EUR
432-3110 432-3155
Laborhomogenisatoren, Stomacher® 80
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
Stomacher®-Laborhomogenisatoren bieten schnelles und zuverlässiges Mischen und Homogenisieren einer Vielzahl verschiedenster Laborproben. Die Stomacher® arbeiten mit zwei Paddeln, welche wiederholt auf die Probe, die sich in einem sterilen Kunststoffbeutel befindet, einschlagen.
  • 3 year warranty, 10 year service and spare parts
  • Versatile and efficient blending and homogenisation of laboratory samples
  • Safe containment of sample in sterile plastic bag prevents cross-contamination
  • Machines do not need to be cleaned and sterilised between samples
  • No temperature increase
Stomacher® 80 microBiomaster Probenbereich 250 µl bis 80 ml: Der Stomacher® 80 microBiomaster verfügt über einen justierbaren Türmechanismus, mit dem der Abstand des Paddels zur Probe und zur Tür während des Betriebs vergrößert bzw. verkleinert werden kann. Dies ermöglicht dem Benutzer, den Mischdruck durch Drehen der praktischen Steuerung, die sich an der Tür befindet, zu justieren, während das Gerät in Betrieb ist.
Stomacher® 80 Biomaster Probenbereich 5 bis 80 ml: Der Stomacher® 80 Biomaster wird in den Biowissenschaften und im Gesundheitswesen für eine Vielzahl verschiedenster Proben eingesetzt, von Pflanzen- und Tiergewebe bis hin zu Porzellanerde. Das Gerät eignet sich ideal zur Verarbeitung biologisch gefährlicher Proben, da sich die Probe in einem sterilen Beutel befindet. So wird das Austreten von Aerosolen in die Laborumgebung und somit das Risiko einer Kreuzkontamination verhindert. Das kompakte Gerät passt bequem in einen Sicherheitsschrank.
Kompakte, platzsparende Größe
Vielseitiges Vorbereitungssystem für biowissenschaftliche Anwendungen
Maximale Extraktion und 5000-mal bessere Werte bei der Zellrückgewinnung und -lebensfähigkeit
Probenverarbeitung ohne Verdünnungslösung
The Stomacher® 80 Biomaster is widely used in bioscience and healthcare for processing a range of samples from plant and animal tissue to china clay. It is ideal for processing samples of a biohazardous nature as the sample is contained in a sterile plastic bag at all times. This prevents aerosol release into the lab and cross-contamination of samples. The compact machine fits conveniently into safety cabinets.
Lieferumfang: Lieferung inklusive EU- und UK-Stecker.