Analoge Thermohygrometer
Lieferant: Thies Clima
1.0169.42.058 1.0165.42.058
628-1139EA 260 EUR
628-1139 628-2226
Analoge Thermohygrometer
Hygrometer Hygrometer, analog
Kombinierte Messgeräte für Temperatur und Luftfeuchte.
  • Runde Ausführung
  • Schwarze Zahlen auf weißem Hintergrund
  • Zwei farbige Pfeile für Temperatur und Feuchtigkeit
Standards: Entspricht DIN 50014.