Taschen-Thermohygrometer, testo 608
Lieferant: Testo
0560.6081 0560.6082
620-3663EA 90 EUR
620-3663 620-1660
Taschen-Thermohygrometer, testo 608
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Das Thermohygrometer testo 608-H1 eignet sich zur durchgehenden Messung von Feuchtigkeit, Temperatur und Taupunkt. Das 608-H2 Hygrometer signalisiert Grenzwertüberschreitungen mit einer LED-Alarmfunktion.
  • Taupunktberechnung und Anzeige der Maximal-/Minimalwerte
  • Feuchtesensor unempfindlich gegen Kondensation
  • LED-Alarm bei Grenzwertüberschreitung – nur für 620-1660
  • Genauigkeit ±1,0 Stelle bei +25 °C
Td = Taupunkt
Weight: 168 g
Lieferumfang: Wird mit 9-V-Batterie für eine Betriebszeit von einem Jahr und einem Kalibrierprotokoll geliefert (620-1660).