CO₂-Brutschränke, BBD 6220 und Cytoperm® 2
Lieferant: Thermo Scientific
50047981 51011659 51011660 51020241
390-0172EA 0 EUR
390-0172 390-2430 390-2441 390-0259
CO₂-Brutschränke, BBD 6220 und Cytoperm® 2
Brutschränke CO₂-Brutschränke
Diese CO₂-Inkubatoren verkörpern eine innovative Gerätegeneration mit bestem Kontaminationsschutz. Sie garantieren eine optimale Reproduzierbarkeit der Ergebnisse. Dank der herausragenden Leistungsmerkmale ist der BBD 6220 sowie der Cytoperm®2 für alle Bereiche prädestiniert, die höchste Ansprüche an Schutz, Sicherheit und Arbeitsqualität stellen: In mikrobiologischen Laboratorien und bei der in vitro Fertilisation genauso wie in der Krebsforschung oder beim Tissue Engineering. Jedes Gerät zeichnet sich durch Zuverlässigkeit, Sicherheit und praxisgerechte Anwendungseigenschaften auf höchstem Qualitäts-Niveau aus.
  • Entkeimung des Befeuchtungsdampfes
  • Kondensatfreier Innenraum
  • Vollautomatische Heißluftdesinfektion
  • Zusätzliche Regelung des Sauerstoffgehaltes in der Nutzraumatmosphäre bei Cytoperm® 2
Die serienmäßige Gasblende aus sechs separat abgedichteten Glastüren ermöglicht einen segmentierten Zugriff. Hierdurch werden beim Be-und Entladen die Erholzeiten erheblich verkürzt und das Kontaminationsrisiko extrem verringert  (bei Cytoperm® 2).
Der Befeuchtungsdampf wird vor Eintritt in den Nutzraum nachweisbar wirksam entkeimt. Das gesamte Dampferzeugungssystem unterliegt somit einer permanenten Entkeimung und wird zudem bei der 180 °C Desinfektionsroutine nochmals mitdesinfiziert. Beim BBD 6220 wird der Innenraum bei 180 °C automatisch desinfiziert, ohne dass Einbauten und Sensoren demontiert werden müssen. Die jeweilige Desinfektionsphase wird via Statusanzeige dargestellt. Anschließend kehrt das Gerät wieder vollautomatisch zu den ursprünglichen Inkubationsbedingungen zurück.
Ein bewährtes Luftmantelheizsystem sorgt für gleichmäßige Stabilität der Innenraum- und Wandtemperaturen. Um ungeliebten „Subkulturen“ keinen Nährboden zu bieten, ist dadurch der Innenraum - auch bei hoher Feuchte - frei von Kondensat. CO₂-Kontrolle: Messprinzip nutzt wärmeleitfähige Messzelle mit Auto-Start und Auto-Null-Funktion, 180 °C-Heißluftdesinfektion ist möglich. CO₂-Messbereich: 0 - 20%, Einstellgenauigkeit ±0,1 vol.%. Feuchtigkeit wird durch externes Wasser-Reservoir gesteuert, Messprinzip: Kapazitive Feuchtemessung.