UV-Inspektionslampen mit hoher Intensität
Lieferant: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0127-02M 95-0127-04M 95-0127-07M
630-0716EA 1130 EUR
630-0716 UVPA95-0127-04M UVPA95-0127-07M
UV-Inspektionslampen mit hoher Intensität
Beleuchtung UV-Lampen
Langwellige UV-Lampen, 100 W, entwickelt zur Qualitätskontrolle, industriellen Inspektion und nichtzerstörender Überprüfung.
  • Lampenkopf (L×Ø: 248×152 mm) rotiert um 360° wenn er im Sockel angeschlossen ist; die Hände sind somit frei für die Arbeit
  • Cool-Touch™ Gehäuse für reduzierte Wärmeentwicklung
  • Der Filter besitzt Aussparungen zum Schutz vor Bruchgefahr
Bestellinformation: Eine Lampe besteht aus 100 W Spot, Transformator und Anschlusskabel. Ersatzspots können separat bestellt werden.