UV-Handlampen
Lieferant: Analytik Jena
732-0857EA 372 EUR
732-0857 733-2421 733-2365 732-1109 730-1024 UVPA95-0004-09 UVPA95-0007-05 UVPA95-0005-05
UV-Handlampen
Beleuchtung UV-Lampen
Nützliches, universell einsetzbares Werkzeug, das mit dem optionalen Lampenständer verwendet werden kann, damit beide Hände frei bleiben. Es sind auch Ersatzröhren verfügbar.
  • Lightweight for easy handling
  • Durable plastic housing
  • Six watts
  • Models available with short wave, long wave UV or a combination short wave/long wave version
  • Combination short wave/long wave version comes with a snap-on wavelength selector for switching between wavelengths (UVGL-58 only)
W×D×H: 81×378×64 mm.
Weight: 0,9 kg.