Deuterium-Lampen
Lieferant: LABTECH
AB-400 AC-400 BE-400 BI-400 CE-400 GI-400 GI-401 GY-400 HP-400 HP-405 JV-401 KA-400 KA-401 KN-400 KN-401 LD-400 LI-401 PE-401 SH-400 SH-402 SP-402 VA-400 VA-401 VA-401E WA-400 WA-401 WA-402 WA-404 WA-405 LI-400
554-0806EA 697 EUR
554-0806 554-0807 554-0811 554-0814 554-0816 554-0818 554-0819 554-0820 554-0821 554-0825 554-0827 554-0831 554-0832 554-0833 554-0834 554-0841 554-0843 554-0844 554-0846 554-0847 554-0851 554-0853 554-0854 554-0855 554-0856 554-0857 554-0858 554-0860 554-0861 554-0842
Deuterium-Lampen
Beleuchtung Deuterium-Lampen
Nachfolgend sind Lampen für viele üblicherweise benutzten HPLC-UV-Detektoren sowie einige für UV-Spektrophotometer aufgeführt. Eine große Bandbreite von Lampen für andere Verfahren, einschließlich UV/VIS Spektrophotometer, Fluoreszenz- und Atomarabsorptionsspektrometer sind auf Anfrage erhältlich. Anwender sparen im Vergleich zu den OEM-Preisen erheblich. Nichts desto trotz darf er die gleichen Lampenqualität erwarten. Alle hier beschriebenen Lampen stammen von Herstellern, die eine bestimmte Qualität zugesichert haben, und sind, wie unten beschrieben, vorgetestet und garantiert.
  • Alle Lampen sind auf garantierte Leistung getestet. Verbesserte Eigenschaften sind geringe Störgeräusche, geringe Abweichung und eine hohe Lampenintensität
  • Alle Lampen werden vor der Ausgabe vorgetestet. Letzte Funktionstests und Lampenstabilisierung werden nicht nur am Prüfstand, sondern mit geeigneten Geräten durchgeführt
  • Alle Lampen sind mit Betriebsstundenzähler ausgestattet, der eine Überwachung des Ablaufdatums ermöglicht und den Zeitpunkt für Neubestellungen planbarer macht
  • Viele Lampen sind mit vorjustiertem Sockel ausgestattet, der Ausfallzeiten des Geräts minimiert
  • Alle Lampen haben ein Jahr - oder 1000 Stunden - Garantie (je nachdem, welcher Fall eher eintritt) gegen vorzei-tigen Ausfall und fehlerhafte Verarbeitung
Die Lampen sind sorgfältig verpackt, um sichere Lagerung und Transport zu gewährleisten.