Mini-UV-Leuchtkästen, Mini Chromato-Vue®
Lieferant: Analytik Jena
UVP Chromato-Vue®
630-0714EA 247 EUR
630-0714 630-0715
Mini-UV-Leuchtkästen, Mini Chromato-Vue®
Beleuchtung UV-Betrachtungsgeräte
Das Modell C-10 wurde entwickelt zur Verwendung mit kompakten Hand-UV-Lampen wie UVGL-58, UVGL-15 oder UVGL-25. Bei dem Modell C-15G ist eine UV-Lichtquelle bereits eingebaut. Dieses Modell ist eine Kombination des Leuchtkastenmodells C-10 und der Lampe UVGL-58 (254/365 nm).
  • Filter um den Effekt “Blaues Streulicht” (Blue Haze) zu minimieren und die Augen vor der kurzwelligen Strahlung zu schützen
  • Komfortables Darstellungsfeld mit ausreichend Platz
  • Leichter Verdunklungsvorhang ermöglicht einfachen Zugang zum Sichtraum und schirmt gegen Außenlicht ab
  • Die entfernbare Bodenplatte ermöglicht, dass der Kasten über größere oder sperrige Gegenstände zur Identifikation von Fluoreszenzen gestellt werden kann
Leuchtkasten: Innen B×T×H: 229×254×178 mm
Außen B×T×H: 229×267×305 mm