Handlesegläser
Lieferant: Eschenbach
630-8150EA 55.4 EUR
630-8150 630-8151
Handlesegläser
Lupen
Diese Lupe besitzt eine bikonvexe PMX® Leichtlinse für eine ergonomische Handhabung und optimale Leistung.
  • Zusätzliche plankonvexe Linse im Griff für 5-fache Vergrößerung
  • Öse im Griff, mit Umhängekordel für das Tragen um den Hals
  • Antistatische Beschichtung