Standard-Mikroskope, B3
Lieferant: MOTIC
12220183 12220185
630-0089EA 111 EUR
630-0089 632-8984
Standard-Mikroskope, B3
Mikroskope
Diese Hellfeldmikroskope wurden speziell für Bildungs- und klinische Anwendungen an Universitäten und in Labors entwickelt.
  • PL = Plan-achromatischen Objektiven
  • PH = Fasenkontrast
  • ASC = Achromatischer Super-Kontrast
Lieferumfang: Wird mit Bedienungsanleitung, Blau-, Grün-, Gelbfilter, Immersionsöl und Staubschutzhülle aus Vinyl geliefert.