Labormühle, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Lieferant: KINEMATICA
35010022 35010032 35010021 35010030 35010031
412-0510EA 3927 EUR
412-0510 412-0511 412-0516 412-0517 412-0518
Labormühle, POLYMIX® System PX-MFC 90 D
Mühlen
Die Mühle mit leistungsstarkem Motor eignet sich für alle Laboranwendungen mit trockenen Substanzen. Die Mahlkammer mit festem Trichter und Drehschieber zur Probenzuführung kann wahlweise mit Hammerschlag- oder Schneid-Mahleinsatz (austauschbar) und Sieben mit Maschenweiten von 0,2 bis max. 6 mm verwendet werden. Die Kammerteile, die direkt mit den Proben in Kontakt kommen, bestehen aus gehärtetem Edelstahl; das Untergestell aus eloxiertem Aluminium verfügt über einen integrierten Tragegriff. Das Mahlgut kann mithilfe von NS 29/32 Normgefäßen (Halteklemme erforderlich) oder Auffangröhrchen aufgefangen werden.
  • Der leistungsstarke Motor ermöglicht Drehzahlen bis max. 6000 min-1 und garantiert, dank des bürstenfreien Drehstrommotors, eine geringe Lärmbelästigung (ohne Beladung weniger als 70 dB (A) bei einer Drehzahl von 6000 min-1)
  • Die Mahlkammern können wahlweise mit Hammerschlag- oder Schneid-Mahleinsatz ausgestattet werden (eine zweite Mahlkammer wird nicht benötigt)
  • Integrierter Drehzahlregler mit LED-Anzeige zeigt Drehzahl und Statusmeldungen an
  • Integrierter Überhitzungs-, Überlastungs- und Blockierschutz stellt sicher, dass der Motor sich bei Überlastung ausschaltet und somit geschützt wird
  • Sicherheitsschalter zum automatischen Ausschalten und energiesparender automatischer Standby-Modus
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
EMC according to IEC/EN 61000-6-2 &-6-3
Safety according to IEC/EN 61010-2-51
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
EMV gemäß IEC/EN 61000-6-2 und 61000-6-3
Sicherheit gemäß IEC/EN 61010-2-51
Bestellinformation: Lieferung erfolgt mit Antrieb, Mahlkammer und Hammerschlag-Mahleinsatz, inkl. Sieb 2,0 mm und Werkzeug-Set.