Feuchtekammern, HCP Serie
Lieferant: MEMMERT
HCP50 HCP105 HCP150 HCP240
MEMMHCP50EA 7919 EUR
MEMMHCP50 MEMMHCP105 MEMMHCP150 MEMMHCP240
Feuchtekammern, HCP Serie
Prüfkammern Feuchtekammern
Feuchtekammern mit Innenkammer und Gehäuse aus korrosionsfestem Edelstahl für Langzeit-Klimaprüfungen bei konstanter Temperatur und Feuchte. Ideal für die Bereiche Lebensmittelverarbeitung, Kosmetika, Pharmazie, Biotechnologie und Elektronik. Das Gerät besitzt ein Autodiagnosesystem mit Fehleranzeige zur Temperatur- und Feuchteregelung. Die Arbeitskammer wird an allen sechs Seiten aufgeheizt. Zusammen mit der elektronischen Feuchteregelung beugt dies der Kondensatbildung in der Kammer vor. Aus einem externen 2,5-Liter-Behälter wird mit einer selbstansaugenden Pumpe destilliertes Wasser zugeführt. Interner 1024-kB-Protokollspeicher (Ringpuffer) für alle relevanten Daten, Kapazität für etwa drei Monate bei Intervallen von einer Minute. GLP/GMP-Konformität wird durch die USB-Schnittstelle und die „Celsius“ Software für Programmierung und Dokumentation gewährleistet.
  • Multifunktionaler Mikroprozessor-PID-Regler „Perfect“ und digitale LED-Anzeige für alle Einstellparameter sowie 7-Tage-Programmzeitschalter mit Echtzeituhr
  • Integrierte Zeitschaltuhr für Temperaturprofile bis 40 Rampen; jedes Segment ist von 1 Minute bis 999 Stunden einstellbar
  • Aktive Regelung für Befeuchten und Entfeuchten (20–95% rF) mit Digitalanzeige der relativen Feuchte, Auflösung 0,5%, Einstellgenauigkeit 1%
  • Diverse Sicherheitsfunktionen, darunter unabhängiger, digital einstellbarer elektronischer Mikroprozessor-Übertemperaturregler der Schutzklasse 3.1 (zum Schutz von Proben und Inkubator); akustischer und visueller Alarm bei Über- oder Untertemperatur, zu geringer Feuchte, geöffneter Tür oder bei leerem Wasserbehälter
  • Gläserne Innentür zum Betrachten der Proben ohne Auswirkungen auf die Kammertemperatur und zur Vermeidung von Kontaminationen
  • Bei allen Modellen kann die Innenkammer, einschließlich Belüftungssystem, Wasserwanne und allen Sensoren, mittels STERICard bei einer Temperatur von 160 °C in einem 4-Stunden-Programm sterilisiert werden
Bestellinformation: Geräte werden mit Software, Speicherkarte, Kalibrierzertifikat (Messungen bei 60 °C) geliefert. Einlegeböden müssen separat bestellt werden. Für alle Kammergrößen > 56 Liter müssen mindestens 2 Gitterroste oder Lochbleche zusätzlich bestellt werden. Zubehör und werkseitig eingepasste Optionen, z. B. RS232, Ethernet- und Druckerschnittstellen, Anschlüsse und Dokumentation, sind auf Anfrage erhältlich. Einzelheiten erhalten Sie von Ihrem Avantor-Vertriebszentrum.
Bitte beachten Für Einzelheiten zum Sortiment an Einlegeböden und Gittern besuchen Sie unsere Website unter vwr.com oder wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.