Hybridisierungsgeräte, Big Shot III™ und Little Shot III™
Lieferant: BOEKEL SCIENTIFIC
230402-EU 230402-UK 230402-CH 230502-2-UK 230502-2-CH
731-0512EA 8870 EUR
731-0512 731-0513 731-0511 BOEI230502-2-UK BOEI230502-2-CH
Hybridisierungsgeräte, Big Shot III™ und Little Shot III™
Öfen Hybridisierungsöfen
Hybridisierungs- und Waschverfahren je nach Verwendungszweck und persönlicher Auswahl. Boekel Scientific bietet eine Auswahl an Hybridisierungsöfen mit u. a. folgenden Funktionen: Digitalanzeige zur einfachen Eingabe und Reproduzierung von Temperatureinstellungen, mikroprozessor- oder proportional gesteuerter Temperaturregelung, kurze Aufheizzeiten, verbesserte Heizungsleistung und natürliche oder forcierte Luftumwälzung.
  • Forcierte Luftumwälzung sorgt in Kombination mit PID-Temperaturregelung für schnelles Aufheizen und hervorragende Temperaturkonstanz
  • Das Gerät ist stapelbar und zur optimalen Arbeitsplatzausnutzung mit einem wechselbaren Türanschlag ausgestattet
  • Voll programmierbarer Digitaltimer, bis zu 99 Stunden 59 Minuten, vom Benutzer einstellbare Abschaltung bei Übertemperatur
  • Zusätzliches Karussell für Röhrchen, große Flaschen oder Mikroplatten; Schüttelplattform für die Inkubation großer Blots in Flachbodenbehältern
  • Abnehmbare Edelstahl-Auffangschale für leichte Reinigung
Rotierender Hybridisierungsofen, Big Shot III™. Der große Hybridisierungsofen Big Shot III™ ist sowohl für Southern Blots, Northern Blots und Microarrays als auch für andere Anwendungen geeignet. Das Gerät wurde speziell für schnelles Aufheizen, hervorragende Temperaturkonstanz, und effizientes Mischen bei allen Hybridisierungs- und Inkubationsanwendungen entwickelt.
Rotierender Hybridisierungsofen, Little Shot III™. Der mittelgroße Hybridisierungsofen Little Shot III™ ist mit einer umfangreichen Zubehörserie erhältlich. Somit können Gefäße verschiedenen Typs, Volumens und verschiedener Größe sowie Ausrichtung Platz finden.
PID-Temperaturregler für schnelles Aufheizen und hervorragende Temperaturkonstanz
Abnehmbarer Deckel für problemlosen Zugang zur Heizkammer
Voll programmierbarer Digitaltimer, bis zu 99 h 59 min
Edelstahl-Auffangschale
The medium capacity Little Shot III™ oven is available with a full line of accessories, which make it possible to accommodate many different vessel sizes, types, quantities and orientations.
Zubehörinformationen: Die Glasflaschen sind entweder mit blauen Verschlusskappen und Silikon-O-Ring oder mit roten Verschlusskappen und PTFE Dichtung ausgestattet.
Lieferumfang: Der Ofen Big Shot III™ ist standardmäßig mit einem Drehkarussell für bis zu zehn Flaschen (35×300 mm), zwanzig Flaschen (35×150 mm) oder zwei lange Glasflaschen (300 mm) und einer Edelstahl-Auffangschale ausgestattet. Der Hybridisierungsofen Little Shot III™ ist standardmäßig mit einem Karussell für bis zu vier (35×300 mm oder 35×225 mm) oder acht (35×150 mm oder 35×100 mm) Flaschen ausgestattet.