Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mLINE®
Lieferant: Sartorius
725120 725130 725140 725220 725230 725240
613-5079EA 1030 EUR
613-5079 613-5080 613-5081 613-5082 613-5083 613-5084
Mehrkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mLINE®
Pipetten Mikropipetten
mLine® Pipetten bieten eine einzigartige Kombination neuer Funktionen für mehr Genauigkeit und Präzision. Sie verfügen über integrierte, austauschbare Spitzenkegelfilter, die eine Kontamination und Beschädigung der Pipette verhindern.
  • Klare und gut ablesbare Anzeige mit großen Zahlen und kleiner Einteilung
  • Ausgestattet mit speziellen, gefederten Spitzenaufsätzen (Optiload Mechanismus), die eine gleichmäßige und konstante Beladung der Spitzen für jeden Kanal mit minimalem Kraftaufwand ermöglichen
  • Kolbentechnik sorgt für niedrigsten Kraftaufwand beim Pipettieren
  • Farbcodierter Volumenbereich für einfache Pipettenwahl, fünf farbcodierte Kappen
  • Thermische Isolierung der internen Komponenten verbessert sowohl die Genauigkeit als auch die Reproduzierbarkeit
  • Autoklavierbar
Die Filter sind in zwei Ausführungen erhältlich: Safe-Cone Standard-Filter und Safe-Cone Plus-Filter. Für allgemeine Anwendungen empfiehlt sich die Verwendung der Standard-Filter, für anspruchsvolle Anwendungen, wie Zellkulturen, Arbeiten mit Bakterien und Viren sowie in der Molekularbiologie, die Verwendung der Plus-Filter.
* Safe-Cone Plus