Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Transferpette® electronic
Lieferant: Brand
Transferpette®
613-0081EA 342 EUR
613-0081 BRND705323 BRND705320 BRND705330 613-4218 BRND705319 613-0597 613-4219 613-4217 BRND705326 613-4221 613-0083 613-4222 613-0195 613-0196 613-4220 613-4225 613-4223 613-4224 613-0596
Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, Transferpette® electronic
Pipetten Mikropipetten
Die Kolbenhubpipette Transferpette® electronic verbindet die weltweit bewährten Eigenschaften der mechanischen Pipetten von BRAND mit den Vorzügen elektronischer Geräte.
  • Leichte Handhabung: intuitive Menüsteuerung, farbige Abwurftaste, leicht verständliche technische Dokumentation
  • Aufgrund des optimierten Standarddesigns des Spitzenaufsatzes können BRAND Spitzen oder Spitzen andere Hersteller verwendet werden
  • Große Auswahl an Programmen: Pipettieren, Probenmischung, reverses Pipettieren, Pipettieren zur Elektrophorese-Befüllung, Programm „Einfaches Kalibrieren“ für schnelle Anpassung der Transferpette® electronic und Akkufunktionen „Aufladen“
  • Autoklavierbar (nur Pipettenschaft)
* Filter
Bestellinformation: DE-M gekennzeichnet. Wird mit Qualitätszertifikat, Akku, Netzteil und Silikonfett geliefert.