Fasspumpen für brennbare Flüssigkeiten
Lieferant: BURKLE
5601-0400 5601-0800 5601-0500 5601-0801 5601-0501 5601-0401
223-1312EA 273.8 EUR
223-1312 223-1314 223-1313 223-1235 223-1234 223-1233
Fasspumpen für brennbare Flüssigkeiten
Pumpen Fass/Transferpumpen
Die Fasspumpe aus Edelstahl (1.4301) eignet sich für das Abfüllen von brennbaren und leichtentzündlichen Flüssigkeiten. Die Fasspumpe ist elektrisch leitfähig und erfüllt somit in Verbindung mit dem Antistatik-Set die Anforderungen beim Umgang mit brennbaren Flüssigkeiten.
  • PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz
  • Förderleistung je nach Pumpenlänge ca. 220 bis 560 ml/Hub
  • Stufenlose Verstellung der Pumpen-Eintauchtiefe gewährleistet gute Restentleerung
  • Mit starrem, abschraubbarem Auslaufbogen oder flexiblem, abschraubbarem Auslaufschlauch aus PTFE/Edelstahl, 1,2 m lang, mit Kugel-Absperrhahn aus Edelstahl
  • Tauchrohr-Ø 32 mm
Die PTFE-Dichtungen gewährleisten einen dauerhaften und wartungsfreien Einsatz. Pumpleistung je nach Pumpenlänge ca. 9 bis 22 l/min.
Bitte beachten HINWEIS: Nicht für Aceton geeignet!