Schlauchpumpen-Antriebe
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51013-00 523-51010-00 523-51060-00 523-51013-02 523-51010-02 523-51060-02 523-51060-03 523-51010-03 523-51013-03
224-0755EA 3276 EUR
224-0755 224-1352 224-1353 224-1427 224-1424 224-1429 HEID523-51060-03 HEID523-51010-03 HEID523-51013-03
Schlauchpumpen-Antriebe
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Modell PD 5101 und PD 5106 für hohe Anforderungen. Peristaltikpumpen sind ideal zum Fördern und Dosieren von aggressiven, abrasiven oder korrosiven Lösungen, aber auch von sterilen Medien unter geringem Druck. Das Fördermedium kommt nur mit dem Schlauch in Berührung, daher keine Kontamination. Geeignet zur Förderung hochviskoser Medien bis 10,000 mPas. Die Pumpen sind selbstansaugend ohne Dichtung und Ventile. Einsetzbar in der Lebensmittelindustrie zur Filtration und Trennung, in der Wasseraufbereitung, der Biotechnologie und bei Standardanwendungen im Labor. Förderung unter Druck und Vakuum möglich. Wartungsfreie Motoren garantieren lange Lebensdauer.
  • Drehzahl, Drehrichtung und Start/stopp analog ansteuerbar
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Hohe Regelgenauigkeit ±0,5%
  • Pumpenantrieb mit analoger Schnittstelle für 0 bis 10 V oder 4 bis 20 mA
  • Umkehrbare Drehrichtung (links/rechts)
  • Maximaldrehzahltaster beschleunigt Befüllen und Entleeren der Schläuche
  • Gehäuse stapelbar (max. 3 Pumpenantriebe)
  • Schutzart IP 55 (Schutz bei Strahlwasser nach DIN 40050)
Modell PD 5101:
Förderleistung mit Einkanalpumpenköpfen von 0,3 bis 729 ml/min//Förderleistung mit Mehrkanalpumpenköpfen von 0,005 bis 336 ml/min
Drehzahlbereich 5 bis 120 min⁻¹
Drehzahlregelung: Digitalregler mit Rückführung
Drehzahlkontrolle: Über Skala
Kann mit 2 Pumpenköpfen bestückt werden; SP quick und SP quick d in Kombination
Mehrkanalpumpenantrieb inkl. Mehrkanaladapter. Bestückbar mit Mehrkanal-Pumpenköpfen C4, C8 und C12 (Pumpenköpfe bitte separat bestellen)
Model PD 5106:
Förderleistung 1,6 bis 3,644 ml/min
Drehzahlbereich 24 bis 600 min⁻¹
Drehzahlregelung: Digitalregler mit Rückführung
Drehzahlkontrolle: über Skala
Pumpenantrieb ist nicht für Mehrkanal-Pumpenköpfe und Pumpenkopf SP quick d geeignet