Mehrkanal-Pumpenköpfe
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
524-40810-00 524-80420-00 524-81220-00
224-1445EA 1541 EUR
224-1445 224-1446 224-1447
Mehrkanal-Pumpenköpfe
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Mehrkanal-Pumpenköpfe, Modelle C4, C8 und C12. Kann über das Mehrkanaladapter mit Dispensierpumpenantrieben PD 5001, PD 5101, und PD 5201 betrieben werden. Bis zu 12 Pumpenkanäle können simultan betrieben werden. Separate Dosierung in verschiedene Behälter in einem Arbeitsgang.
  • Einfacher und schneller Schlauchwechsel
  • Betrieb auch bei teilweiser Belegung des Pumpenkopfes möglich
  • Fördermengen pro Kanal individuell wählbar durch Wahl der Schlauchdimensionen
  • Vier bzw. acht Rollen vermindern die Pulsation
  • Auch während des Fördervorgangs können Kassetten
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable