Einkanal-Pumpenköpfe
Lieferant: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-45110-00 523-43020-00
224-1362EA 1092 EUR
224-1362 HEID523-43020-00
Einkanal-Pumpenköpfe
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Kopf für Schlauchpumpe SP-Standard 1,6 mm und SP-Standard 2,5 mm: Für einfache Pumpaufgaben. Gehäuse aus Aluminium-Druckguß. Rollen aus Edelstahl, Rollenträger aus beschichtetem Aluminium. Rotor ausgestattet mit 2 konvexen Rollen, Zellkulturen werden nicht beschädigt. Für. Schlauchwandstärken 1,6 und 2,5 mm; Förderleistung: 0,5 bis 3644 ml/min (abhängig von Antrieb und verwendetem Schlauch).
Pumpenkopf für Peristaltikpumpe SP vario: Für Schläuche mit unterschiedlichen Wandstärken
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
Rollen aus Edelstahl, Rollenlager aus beschichtetem Aluminium
Rotor mit 2 konvexenMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable
Min. flow rate 0,5 ml/min