Vakuum Probenehmer, MiniSampler
Lieferant: BURKLE
5305-0100 5305-0110
300-1021EA 229.05 EUR
300-1021 312-1171
Vakuum Probenehmer, MiniSampler
Probenehmer Probenehmer für Flüssigkeiten
Bei dem Vakuum Probenzieher MiniSampler kommt die Probenflüssigkeit nur mit dem Saugschlauch und der Original-Probenflasche in Kontakt. Cross-Kontamination wird weitgehend vermieden. Die Flaschen werden sofort nach der Probenahme verschlossen. Der Einweg-Saugschlauch kann rasch ausgetauscht werden.
● PE MiniSampler für allgemeine Probenahme
● PTFE MiniSampler für ultrareine Probenahme
  • Suction height depending on the medium (max. 5 m)
  • Disposable suction hose can quickly be replaced to guarantee that the samples are never contaminated
  • Hose can reach narrow seemingly inaccessible sampling areas
MiniSampler PE geeignet für die allgemeine Probenahme aus Fässern, Kanistern, Tanks. Komplett mit Zubehör im Transportkoffer, Inhalt: Vakuumpumpe, 10 Flaschen PE 100 ml, 10 m PE-Saugschlauch 6 x 8 mm.
MiniSampler PTFE geeignet wenn es auf höchste Reinheit ankommt. Komplett mit Zubehör im Transportkoffer, Inhalt: Vakuumpumpe, 1 Probendose PFA 180 ml, 5 m PTFE-Saugschlauch 6 x 8 mm.
Also suitable for viscous oils
Lieferumfang: In a handy transport case with vacuum pump, hose cutter, stainless steel hose weight made of AISI 304 (1.4301), and 20 seal-it bottle seals.