Kreisschüttler, SM 30 A und SM 30 A control, SM 30 C und SM 30 C control
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
6101000 6104000 6105000 6100000
444-9115EA 3104 EUR
444-9115 444-9331 444-9332 444-9112
Kreisschüttler, SM 30 A und SM 30 A control, SM 30 C und SM 30 C control
Schüttler Kreisschüttler
Diese Tisch-Kreisschüttler sind für Dauerbetrieb und eine Beladung bis 30 kg geeignet. Modelle der Ausführung ‚A‘ sind nur mit einer kreisende Bewegung ausgestattet, bei den vielseitigen Modellen der Ausführung ‚C‘ kann die Bewegung ohne zusätzliche Hilfsmittel von kreisend auf reziprok umgestellt werden. Die Universalschale kann max. 11×1000 oder 15×500 ml Kolbenklemmen aufnehmen, das Combifix Rack-System bietet Platz für 6×1000 bzw. 12×500ml Erlenmeyerkolben. Eine Vielzahl unterschiedlicher Gefäße kann durch Auswahl aus einer Reihe optionaler Anbauteile untergebracht werden.
  • Schüttelmodus der Modelle der Ausführung C kann von kreisend auf reziprok umgestellt werden
  • Der SM 30 ist mit einer analogen Steuerung ausgestattet, der SM 30 control hingegen verfügt über eine digitale Anzeige mit einer neuen programmierbaren Steuerung mit erweiterter Funktionalität
  • Dauerbetrieb oder programmierbar
  • Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung, Verwendung bei 5 bis 50 °C (85% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränken oder Kühlräumen
  • Kann mit der beleuchteten Inkubationshaube TH 30 bei einer Umgebungstemperatur von +5 bis 50 °C, mit einer Genauigkeit von ±1% des Sollwerts, eingesetzt werden
Lieferumfang: Wird mit Schüttelplatte und Gummimatte, aber ohne Universaltablar oder Rack-System geliefert; Zubehör muss separat bestellt werden.
Bitte beachten Die Universalschale SM kann maximal 117×10, 64×25, 63×50, 49×100, 23×250, 15×500, 11×1000, 6×2000-ml-Kolben oder 5 Reagenzglasgestelle aufnehmen. Die Schale bietet maximal Platz für Scheidetrichter mit den Größen 10×100, 6×250, 4×500, 4×1000 oder 2×2000 ml. Ausführliche Informationen zu weiteren Zubehörteilen sind auf Anfrage bei Ihrer lokalen Avantorvertretung erhältlich.