Kreisschüttler, KS 15 A und KS 15 A control
Lieferant: Edmund Bühler GmbH
6171000 6170000
444-9213EA 1931 EUR
444-9213 444-9212
Kreisschüttler, KS 15 A und KS 15 A control
Schüttler Kreisschüttler
Kreisschüttler für den Dauerbetrieb. Das Universaltablar kann max. 5×1000 ml bzw. 9×500 ml Kolben aufnehmen, das Combifix Rack-System bietet Platz für 4×1000 ml bzw. 6×500 ml Erlenmeyerkolben. Durch Auswahl aus dem Sortiment optionaler Aufsätze können viele verschiedene Gefäße aufgenommen werden.
  • Der KS 15 A ist mit einer analogen Steuerung ausgestattet, der KS 15 A control hingegen verfügt über eine digitale Anzeige mit einer neuen programmierbaren Steuerung mit erweiterter Funktionalität
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Timer von 0 bis 120 min (KS 15 A) bzw.
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Modell KS 15 A KS 15 A control
Environmentally Preferable
Drehzahl 30 - 420 min⁻¹ 30 - 420 min⁻¹
Schüttelbewegung Kreisend Kreisend
Max. load 15 kg 15 kg
Orbit 17 mm 17 mm
Gewicht 18 kg 19 kg
B×T×H 510×490×150 mm 510×490×150 mm
Plattform B×T 400×300 mm 400×300 mm