Laborschüttler, reziprok, HS 501 digital
Lieferant: IKA
444-2701EA 0 EUR
444-2701 442-1193 442-1184 442-1190 444-0509 444-0508
Laborschüttler, reziprok, HS 501 digital
Schüttler Laborschüttler, reziprok
Flacher Laborschüttler mit Digitalanzeige und großer Auflagefläche. Dauerbetrieb auch unter extremen Belastungen. Ideal für alle liegenden Gefäße wie z.B. Scheidetrichter und Anwendungen wie Extraktionen. Große Auswahl optionaler Schüttelaufsätze für eine Vielzahl unterschiedlicher Gefäße.
  • Stufenlos einstellbare Drehzahlsteuerung
  • Dauerbetrieb oder Betrieb mit Zeitschaltuhr (0 bis 56 min)
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Verwendung bei 5 bis 50 °C (80% relative Luftfeuchtigkeit) in Brutschränke oder Kühlräumen
Standards: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Zubehörinformationen: Der Schüttler HS 501 digital bietet Platz für max. 50× 25-ml-, 48× 50-ml-, 25× 100-ml-, 16× 250-ml- oder 12× 500-ml-Kolben.
Bestellinformation: Aufsätze sind nicht im Lieferumfang enthalten. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.